ContactUsLinkComponent
Sodium chlorure solution 1 M, dans des récipients à usage unique, HyClone™ pour bioprocédés
Sodium chlorure solution 1 M, dans des récipients à usage unique, HyClone™ pour bioprocédés
Certificates
Sodium chlorure solution 1 M, dans des récipients à usage unique, HyClone™ pour bioprocédés
Specification Test Results
  • Storage:
    Room Temperature as defined by regional Pharmacopeia (15-30°C in US; 15-25°C in EU)
  • Endotoxin Concentration:
    ≤ 1 EU/mL
  • Certifications/Compliance:
    Manufactured in a ISO9001 and ISO13485 certified facility
  • Shelf life:
    12 Months
  • For use with:
    Chromatography resins, IC systems, ÄKTA hardware systems
  • Appearance:
    Clear, colorless solution
  • Sterility:
    No Growth
Specification Test Results
Frequently Bought Together