Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
Catalog # APOSOR510016-250MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
Catalog # APOSOR510016-250MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    250 mg
  • Seq:
    2590

Specifications

About this item

 :
 :179.603 g/mol
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:375358-19-3
Formula:C₉H₆ClNO
MDL Number:MFCD02238180