Copper(II) methoxide
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Copper(II) dimethanolate
- Numéro CAS:76890-98-7
- Formule:Cu(CH₃O)₂
- Numéro MDL:MFCD00015611
- Poids moléculaire:125.614 g/mol
- Point de fusion:206 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Copper(II) dimethanolate
- Numéro CAS:76890-98-7
- Formule:Cu(CH₃O)₂
- Numéro MDL:MFCD00015611
- Poids moléculaire:125.614 g/mol
- Point de fusion:206 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product



