m-PEG5-amine
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: 2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-amine, m-PEG5-NH2
- Numéro CAS:5498-83-9
- Formule:C₁₁H₂₅NO₅
- Numéro MDL:MFCD27977523
- Poids moléculaire:251.32 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: 2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-amine, m-PEG5-NH2
- Numéro CAS:5498-83-9
- Formule:C₁₁H₂₅NO₅
- Numéro MDL:MFCD27977523
- Poids moléculaire:251.32 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



