ContactUsLinkComponent
VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Microscopes à fluorescence
VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Microscopes à fluorescence
  630-3242
undefined
VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Microscopes à fluorescence
  630-3242
  • Modèle:
    TL384B FL1 B
  • Désignation:
    Microscope à fluorescence Visiscope®
  • L×P×H:
    210×370×480 mm
  • Condenseur:
    Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Mode d'observation:
    Fond clair et fluorescence
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/20 mm
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique
  • Tête:
    Inclinaison de 30°, rotation à 360°
  • Éclairage:
    Transmitted illumination (fixed Koehler type): LED (white 3,6 W); Epi-illumination: High power blue LED with brightness control; 1-position filter holder (blue filter included)
  • Tourelle:
    5 positions
  • Objectifs:
    4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× (i)
  • Platine:
    233×147 mm (movement: 78×54 mm)
  • Poids:
    5 kg
  • Cdt:
    1
  • Type:
    Trinocular
Ces microscopes à fluorescence sont conçus pour les applications de routine en laboratoire.
  • Méthodes d'observation : Brightfield et fluorescence LED
  • Technologie LED à économie d'énergie avec une intensité lumineuse plus élevée pour des images lumineuses et une meilleure fidélité des couleurs
  • Contrôle et réglage automatiques de la lumière
  • Platine sans rack avec mécanisme actionné par courroie permettant un mouvement en douceur
  • Cinq objectifs avec traitement anti-fongique
L’illuminateur de fluorescence LED extrêmement puissant est combiné à un jeu de filtres d'excitation bleus pour la visualisation des fluorochromes suivants : Jaune Acridine, Orange Acridine, Auramine, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP.
La fluorescence LED assure une commodité inégalée en éliminant les temps de réchauffement/refroidissement et tous les inconvénients liés au remplacement et au réglage de lampe. La lumière transmise par la diode électroluminescente (X-LED) exclusive permet de visualiser des spécimens d'une grande richesse et de haute qualité.
 : Livré prêt à l'emploi avec oculaires, objectifs, alimentation multiprise, housse de protection et jeu de filtres bleus.
Eyepieces