VWR® DO-230, Set d'instrument de mesure de l'oxygène dissous, portable
Catalog # 664-0236
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Gamme de température:–5,0...+40,0 °C
- Désignation:Set d'instrument de mesure d’oxygène portable DO-230 avec écran tactile
- Exactitude de la températue:±0,1 °C (±1 chiffre)
- L×P×H:149×82×22 mm
- DO range:0 - 30,00 mg/L; 0 - 300,0%; 0 - 100,0% in Luft
- OD Précision:±0,02 mg/L; ±0,2% (±1 chiffre)
- Alimentation:2×AA 1,2 V batterie rechargeable, adaptateur électrique 5 V/1000 mA
- Compensation de température:0...40 °C
- Poids:0,240 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ces instruments précis mesurent l'oxygène dissous en % et ppm (mg/L) ainsi que la température. Un microprocesseur intégré mémorise, calcule et compense tous les paramètres liés aux déterminations de l'OD.
- Écran tactile graphique en couleur - permettant la lecture simultanée de la valeur de l'oxygène et de la température
- Son poids et ses dimensions réduites facilitent le travail sur le terrain
- Sonde d'oxygène galvanique précise et facile à utiliser, avec un câble de 1 m
- Avec un entretien correct, le capteur peut fonctionner efficacement pendant plusieurs années
- Étalonnage du capteur d'oxygène en 1 ou 2 points (à 0% et 100% ou dans l'air 0% et 20,9%)
- Compensation automatique de la température ; rappel du temps d'étalonnage
- Mémorisation de 200 résultats avec heure et date ; fonction d'arrêt automatique
Permet de saisir manuellement les valeurs de pression atmosphérique et de salinité pour une correction automatique de leur influence sur le résultat de la concentration en oxygène dans l'eau ou les eaux usées mesurée en mg/L. Utilisé pour les travaux sur le terrain et en laboratoire. Le boîtier étanche (IP 66) permet de travailler dans des conditions difficiles.
Ordering information: Garantie de 24 mois.
Delivery: Le kit standard inclut une sonde à oxygène galvanique avec une résistance PT1000B intégrée pour la mesure de la température.