ContactUsLinkComponent
VWR® CO-330, Conductivité/salinité TDS mètre portable
VWR® CO-330, Conductivité/salinité TDS mètre portable
Catalog # 663-0359
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® CO-330, Conductivité/salinité TDS mètre portable
Catalog # 663-0359
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Gamme de température:
    -50...+70 °C
  • Désignation:
    Conductivité, TDS mètre réglé avec un écran tactile CO-330
  • Exactitude de la températue:
    ±0,2 °C
  • L×P×H:
    149×82×22 mm
  • Précision de la conductivité:
    ±0,25% jusqu'à 19,99 mS/cm
    ±0,5 % au-dessus de 20 mS/cm ; (±1 chiffre)
  • Plage de conductivité:
    0 - 1000,0 S/cm, gamme automatique - 6 sous-gammes
  • Alimentation:
    2 piles rechargeables AA 1,2 V, adaptateur secteur 5 V / 1000 mA
  • Salinité - Précision:
    ±2,00% (±1 digit)
  • Salinité - Gamme:
    NaCl 0 - 296 g/L
    KCl 0 - 239 g/L
  • Coefficient de température:
    Constante 2%/°C
  • Compensation de température:
    -5...+70 °C
  • Poids:
    0245 kg
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ces instruments de mesure portables et économiques peuvent mesurer simultanément la conductivité, la conductance spécifique, la salinité, le TDS (Total Dissolved Solids) et la température.
  • L'écran tactile graphique en couleur permet une lecture simultanée
  • Six sous-gammes à commutation automatique (gamme automatique)
  • Mesure la salinité avec conversion en NaCl et KCl
  • Mesure du TDS, coefficient constant 0,5 ; compensation automatique de la température
  • Coefficient α constant (le coefficient de compensation de température) -2%/°C
  • La température de référence peut être choisie entre 25 ou 20 °C
  • Mémorisation de 200 résultats avec heure et date ; rappel de l'heure d'étalonnage ; alimentation par piles rechargeables ou adaptateur de courant.
Il convertit la conductivité en salinité en fonction des caractéristiques réelles et non d'un coefficient constant. Mesure la conductivité dans des liquides dont la conductivité peut atteindre 1000 mS/cm. Etalonnage en 1 point en entrant la constante K de la cellule ou en la déterminant au moyen d'une solution standard.
Le boîtier étanche (IP 66) permet de travailler dans des conditions difficiles. Sa petite taille et son faible poids facilitent le travail sur le terrain.
Conductivité constante K = 0,010 à 20,000 cm-¹
Ordering information: Garantie de 24 mois.