VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
Catalog # 352432C
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Sac Plastique
- Cdt:5 L
- Désignation:D.F.B. (solution décalcifiante - H K Kristensons)
Specifications
About this item
Decalcifier according to Kristenson.
- pH (25°C) 2.20 --> 2.70