ContactUsLinkComponent
Ruban adhésif pour boîtes, 3444, Scotch®
Ruban adhésif pour boîtes, 3444, Scotch®
Catalog # MMMA344450500
Supplier:  3M
undefined
Ruban adhésif pour boîtes, 3444, Scotch®
Catalog # MMMA344450500
Supplier:  3M
Specifications
  • Largeur:
    50 mm
  • Couleur:
    ambré
  • Longueur:
    50 m
  • Épaisseur:
    0.1-0.2 mm
  • Cdt:
    1 Roll
Specifications
About this item
Le ruban adhésif d'emballage en papier 3M 3444 s'applique sur des surfaces en carton sèches et sans poussière. Il se caractérise par sa bonne tenue et son adhérence à long terme au carton. Cela fait du ruban adhésif une très bonne alternative aux rubans de film classiques. La particularité est que le ruban adhésif conserve son adhérence à toutes les températures auxquelles un emballage est habituellement exposé. Ceci s'applique également à la zone de surgélation.
  • Adhésif Caoutchouc naturel
  • Type de materiau: Papier