ContactUsLinkComponent
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%, Sigma-Aldrich®
  294438-10G
 :  
undefined
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%, Sigma-Aldrich®
  294438-10G
 :  
  • Cdt:
    10 g
  • Seq:
    3236
  • Environmentally Preferable:
 :
 :236.92 g/mol
 :144...148 °C (déc.)
 :207-261-1
 :GHS05
 :GHS07
 :Réfrigérateur
 :456-27-9
 :C₆H₄BF₄N₃O₂
 :MFCD00012005
 :1,66 g/cm³ (25 °C)
 :8 II