0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Papanicolaou's solution EA 65
Papanicolaou's solution EA 65, Sigma-Aldrich®
Papanicolaou's solution EA 65, Sigma-Aldrich®
HT40432-1L
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Papanicolaou's solution EA 65, Sigma-Aldrich®
HT40432-1L
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Cdt:
1 L
Seq:
5037
:
:
3,II
:
GHS08
:
GHS07
:
Température ambiante
:
1