0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
p-Anisaldéhyde
p-Anisaldéhyde solution, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldéhyde solution, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
SRA1-1KT
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
p-Anisaldéhyde solution, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
SRA1-1KT
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Cdt:
1 KIT
Seq:
0075
:
:
9,II
:
136.15 g/mol
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS08
:
Température ambiante
:
123-11-5
:
C₈H₈O₂
:
MFCD00003385