Silver enhancer solution A, Sigma-Aldrich®
Silver enhancer solution A, Sigma-Aldrich®
100 mL
N° de catalogue S5020-100ML
Environnement
Fournisseur:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Silver enhancer solution A, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue S5020-100ML
Numéro CAS:  
Silver enhancer solution A, Sigma-Aldrich®
100 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Silver enhancer solution A has been used for silver staining.
  • Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL