ContactUsLinkComponent
Kit de coloration PAS, Sigma-Aldrich®
Kit de coloration PAS, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 395B-1KT
Numéro CAS:  
Kit de coloration PAS, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 395B-1KT
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Seq:
    0075
Spécifications
À propos de cet article
 :
ADR:9,II
 :GHS05
 :GHS07
Température de stockage:Réfrigérateur
 :1