0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Amyloid Stain, Congo Red Kit
Amyloid Stain, Congo Red Kit, Sigma-Aldrich®
Amyloid Stain, Congo Red Kit, Sigma-Aldrich®
Amyloid Stain, Congo Red Kit, Sigma-Aldrich®
HT60-1KT
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Amyloid Stain, Congo Red Kit, Sigma-Aldrich®
HT60-1KT
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Cdt:
1 KIT
Seq:
0075
:
:
M-Clarity™ quality level = MQ500 (
more info.
)
:
2924
:
GHS02
:
GHS07
:
GHS08
:
Réfrigérateur
:
1