0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Reticulum Stain Kit
Reticulum Stain Kit acc. to Gordon & Sweets, Sigma-Aldrich®
Reticulum Stain Kit acc. to Gordon & Sweets, Sigma-Aldrich®
HT102A-1KT
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Reticulum Stain Kit acc. to Gordon & Sweets, Sigma-Aldrich®
HT102A-1KT
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Cdt:
1 KIT
Seq:
0075
:
:
M-Clarity™ quality level = MQ500 (
more info.
)
:
3316
:
GHS05
:
GHS09
:
Réfrigérateur
:
1