Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, bleue, SteriPlast®
331-0337
: BURKLE
- Capacité:10 ml
- Désignation:Cuillère d'échantillonnage, bleue, stérile
- Longueur:360 mm
- Matière:PS
- Cdt:10
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides. La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient. La cuillère en plastique à poignée longue permet une bonne vidange résiduelle d’un récipient de grande taille et accède également aux lieux difficilement accessibles, par ex. les bidon à goulot étroit.
- PS bleu
- Emballée une par une et stérilisée
- Avec forme de cuillère coudée, longueur de la poignée 300 mm
- Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
- Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La cuillère à échantillons peut être utilisée dans le secteur pharmaceutique et chimique ainsi que dans l’agroalimentaire et la cosmétique.