Réactif de purification de l'ADN/ARN/protéines, peqGOLD TriFast™
Catalog # 30-2010
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Cdt:100 mL
- Method / Format:PrecipitationOrganic extraction
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Total RNATotal DNATotal protein
- Sample type:Plant samplesBacteriaYeast/FungiCultured cellsHuman/animal cells and tissues
- Target molecule:DNARNACo-purification of RNA, DNA and protein
- Désignation:TriFast™ - DNA/RNA/protein extraction reagent
- Désignation:TriFast™ - DNA/RNA/protein extraction reagent
Specifications
About this item
TriFast™ est un réactif complet prêt à l'emploi pour l'isolement simultané de l'ARN, de l'ADN et des protéines à partir d'échantillons liquides, de tissus et de cellules.
- Contient du phénol et de l'isothiocyanate de guanidine
- Taille de préparation modulable
- Convient aux petits et grands échantillons humains, animaux, végétaux, de levure et de virus.
La méthode d'isolement de l'ARN, de l'ADN et des protéines repose sur la séparation en phase liquide en une seule étape bien connue (RNAClean). Après l'ajout de chloroforme, l'homogénat se sépare en trois phases par centrifugation. La phase aqueuse contenant l'ARN, l'interphase, l'ADN, la phase organique et la protéine sont traitées séparément, ce qui permet d'obtenir un ARN, un ADN et une protéine d'excellente qualité et à haut rendement.
La purification simultanée de l'ADN est un moyen efficace de normaliser les rendements en ARN d'un échantillon à l'autre.
Caution: Conserver à 4 °C, protéger des longues expositions à la lumière (Stable pendant 12 mois)