ContactUsLinkComponent
Support fûts pour le dépôt de conteneurs, V2A
  331-0382
 :  BURKLE
undefined
Support fûts pour le dépôt de conteneurs, V2A
  331-0382
 :  BURKLE
  • Désignation:
    Support fûts
  • Cdt:
    1
La surface de pose réglable en hauteur du support fûts offre de l’espace pour poser des récipients de remplissage directement sous l’écoulement de la pompe vide-fût. Le risque que le liquide soit projeté d’une grande hauteur lors du remplissage, par ex. lorsque le récipient de remplissage est sur le sol, est ainsi évité.
  • Acier inoxydable V2A
  • Pour les fûts de 60 à 220 litres (hauteur de bord min. 10 mm)
  • Surface de pose réglable en hauteur
  • Grande surface de pose : 240×240 mm
  • Hauteur récipient de remplissage max. 470 mm (en cas d’utilisation avec flexible d’écoulement)
  • Capacité de charge : 10 kg
De plus, l’utilisateur a les deux mains libres pendant le remplissage et peut prélever de grandes quantités confortablement. Il est également possible de placer une balance avec un récipient sur la surface de pose, ce qui permet de mesurer précisément le liquide à remplir. Le support est utilisable pour les pompes Bürkle avec coude d’écoulement ou flexible d’écoulement. Les flexibles d’écoulement peuvent être tout simplement enfichés dans la fixation rabattable. Utilisable pour les fûts en plastique et en acier inoxydable.