e.jet pump, Microsart®
Pompe à liquide, Microsart® e.jet 4 l/min
N° de catalogue 181-0589
Fournisseur:   Sartorius
e.jet pump, Microsart®
N° de catalogue 181-0589
Fournisseur:  Sartorius
e.jet pump, Microsart®
e.jet pump, Microsart®
Pompe à liquide, Microsart® e.jet 4 l/min
Prix
1 750,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Microsart® e.jet is a laboratory vacuum pump which creates vacuum and concomitantly transfers the filtered liquid to waste.
  • For vacuum filtration in microbiological analysis
Microsart® e.jet is ideal for sample preparation in microbiological analysis achieving a trans membrane pressure of 600 mbar and a flow rate of 4,0 Nl/min (4,0 Normlitre water displacement by air in 1 minute). Constant flow rates and a defined maximum vacuum guarantees smooth and reliable filtration.
Spécifications
  • Désignation:
    Pompe à liquide, Microsart® e.jet 4 l/min
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    181-0589
  • Débit:
    >4,0 Nl/min
  • Indice de protection:
    III (protection type IP 64)
  • Poids:
    1,425 g
  • Température de fonctionnement:
    +5 /+40 ˚C max. ambient temp.;+5 /+80 ˚C max. liquid temp.
  • L×P×H:
    120×170×190 mm
  • Pression max.:
    1,0 bar
  • Max. vacuum:
    0,4 bar
  • Connexion d'entrée/de sortie connexion:
    Quick connection on hose nipples for DN 10 tubing