Poly CSXB-35, J.T. Baker® BAKERBOND® XWP 500
Catalog # 7572-01
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Granulométrie:35 µm
- Cdt:50 mL
- Taille de pore:500 Å
- Désignation:Poly CSxB (polymère CSX hydrophile), milieu d’échange pour anions faibles
- Seq:08
- pH de travail:2-14
Specifications
About this item
Polymère CSX hydrophile.
- À conserver entre 2 et 15 °C