i7100 Vial Label Applicator
i7100 vial label applicator, BradyPrinter i7100
N° de catalogue BRDY151156
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Automate vial tube identification with the Vial Label Applicator accessory that prints and applies labels on vial tubes in a few seconds.
Works only with the 300 and 600 dpi Peel models of the BradyPrinter i7100 Industrial Label Printers.
Delivery information: The accessories for the wraptor printer applicator includes cleaning kits, memory cards, additional hardware, shippping materials, and stylus.
Spécifications
- Désignation:i7100 vial label applicator
- Pour:BradyPrinter i7100
- Cat. No.:BRDY151156
- Gamme de température:5 - 40°C
- Dimensions:120,65W×220,98L×76,2D mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRDY195526Brady workstation CLP/GHS app via downloadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 369,99 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY149445Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travailBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY145445Workstation lockout writer software appBBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 833,00 €