Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺, Biquinoline, 100, 100
N° de catalogue 85696.601
Fournisseur:   VWR Chemicals
Copper test strips, Dosatest
N° de catalogue 85696.601
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺, Biquinoline, 100, 100
Numéro CAS:  
Prix
28,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for the determination of copper.
  • Ideal for rapid and easy analysis of copper directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to red-violet.
Livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Attention: Strongly acid solutions (pH < 2) have to be buffered to a pH value of 2 to 6 using solid sodium acetate.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Biquinoline
  • Cdt:
    100
  • Désignation:
    Copper test strips
  • Tests par set:
    100
  • Plage de mesure:
    0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺