ContactUsLinkComponent
Retenue de filtre de protection respiratoire réutilisable, Secure Click™
Retenue de filtre de protection respiratoire réutilisable, Secure Click™
N° de catalogue 111-2566
Fournisseur:  3M
undefined
Retenue de filtre de protection respiratoire réutilisable, Secure Click™
N° de catalogue 111-2566
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Désignation:
    Fixation de filtre réutilisable pour respirateur Secure Click™, D701
  • Seq:
    08
  • Cdt:
    10
Spécifications
À propos de cet article
Utilisé pour maintenir les filtres à particules 3M Secure Click™ D7N11 ou D7P71 en place sur les cartouches Secure Click™ série D8000.
  • Le composant fonctionne avec les respirateurs Secure Click™ série 800 et les cartouches Secure Click™ série D8000
  • Reportez-vous aux 'Instructions d'utilisation' du filtre D7N11 ou D7P71 pour plus d'informations
Le filtre fonctionne avec les protections respiratoire 3M Secure Click™ série 800. Le système de connexion fonctionne comme une ceinture de sécurité. Alignez simplement les connexions et poussez jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Le filtre convient à une utilisation dans des environnements contenant des particules solides et liquides.