Centrifugeuse réfrigérée sur pieds, Cryofuge® 5500i
Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs dans des milieux divers (dont les banques de sang d'hôpitaux et les laboratoires, les centres satellites de traitement du sang et les laboratoires cliniques de référence), la centrifugeuse réfrigérée polyvalente Cryofuge® 5500i offre une capacité de traitement exceptionnelle pour toute sorte d'applications.
- Capacité optimale pour les centres de traitement du sang de petite et moyenne taille
- Peut centrifuger jusqu'à 8 poches de sang, dans une large gamme de poches, y compris cinq éléments de 500 ml avec filtres en ligne
- Accès facile avec couvercle souple et mécanisme à ouverture/fermeture facile
- Conception à économie d'énergie qui améliore l'efficacité de refroidissement et réduit la puissance thermique
- Configuration, programmation et surveillance simples avec clavier opérateur intuitif
- Logiciel Heranet® permettant à l'utilisateur de documenter la centrifugation dans les banques de sang
La centrifugeuse Cryofuge 5500i GMP dotée d'un boîtier encapsulé intégral et d'une surface lisse spécifique répond aux exigences portant sur les « salles propres », conformément au guide BPF-CE Annexe 1 et au guide FDA sur les procédures aseptiques.
: Fourni sans rotor. Une large gamme de rotors est disponible séparément, comprenant un godet oscillant avec paravent, un portoir d'analyseur clinique et différentes microplaques avec paravent.
- Catalog No:
- HERA75004478
- 521-1026
- Modèle:
- Cryofuge® 5500i
- Cryofuge® 5500i
- Capacité max.:
- Poches de sang de 8×500 ml ou 4×1000 ml ou 4×8 microplaques standard
- Poches de sang 8×500 ml ou 4×1000 ml ou microplaques standard 4×8
- FCR max.:
- 15320 ×g
- 15320 ×g
- Vitesse max.:
- 300 - 10000 min⁻¹
- 300 - 10000 min⁻¹
- Speed increment:
- 10 min⁻¹
- 10 min⁻¹
- Temps d'accélération/de freinage:
- 9/9 s
- 9/9 s
- Commande:
- RCF-preselection, Quick-run, automatic rotor recognition, imbalance detection and Soft-Touch lid-lock
- RCF-preselection, Quick-run, automatic rotor recognition, imbalance detection and Soft-Touch lid-lock
- Programmes:
- 9 + 1 pretemp program
- 9 + 1 pretemp program
- Niveau sonore:
- <58 dB(A)
- <58 dB(A)
- Minuterie:
- 0 - 99 min; Hold
- 0 - 99 min; Hold
- Température:
- –9...+40 °C
- –9...+40 °C
- Moteur:
- Brushless induction drive
- Brushless induction drive
- Alimentation:
- 230 V/50 Hz/12,9 A
- 230 V / 50 Hz / 12,9 A
- L×P×H:
- 680×720×960 mm
- 680×720×960 mm
- Poids:
- 286 kg
- 286 kg