ContactUsLinkComponent
Titrateur numérique
Titrateur numérique
Catalog # HACH2270900
Supplier:  Hach
undefined
Titrateur numérique
Catalog # HACH2270900
Supplier:  Hach
Specifications
  • Désignation:
    Kit titrateur numérique, incl. accessoires
  • Modèle:
    Titrimètre digital
  • Précision de dosage:
    ± 1 %
  • Volume de dosage:
    10 ml
  • Poids:
    0,132 kg
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Ce titrateur portable permet des analyses en laboratoire, en usine ou sur le terrain.
  • Plus rapide qu'une burette
  • Précision à ±1%
  • Cartouches interchangeables
  • Nombreuses méthodes de titration disponibles
Débit: 800 unités/ml ou 0,000125 ml/unité
Poids: 132 g
Ordering information: Fourni avec titrateur numérique, manuel, éprouvette graduée de 100ml, fioles Erlenmeyer de 125 et 250ml, flacon de déminéralisateur, clippers et mallette de transport rigide.