ContactUsLinkComponent
Cache-oreilles, casque WS™ LiteCom Pro III, Peltor™
Cache-oreilles, casque WS™ LiteCom Pro III, Peltor™
Catalog # 111-2496
Supplier:  3M
undefined
Cache-oreilles, casque WS™ LiteCom Pro III, Peltor™
Catalog # 111-2496
Supplier:  3M
Specifications
  • Couleur:
    noir/bleu
  • Désignation:
    Casque Peltor™ WS™ LiteCom Pro III, 403-470 MHz, analogique/numérique, version UE, Bandeau
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le casque 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom Pro III est doté d'une radio bidirectionnelle analogique/numérique programmable intégrée, d'une connectivité multipoint Bluetooth®, d'un microphone antibruit et d'une fonction dépendante du niveau pour l'écoute ambiante. Le casque aide non seulement à protéger contre les bruits dangereux, mais facilite également la communication dans les environnements bruyants et maintient la conscience de la situation.
  • Communication radio DMR bidirectionnelle analogique/numérique programmable
  • Fonctionnalité multipoint Bluetooth®
  • Micro étanche (IP 68)
  • Fonction dépendante du niveau pour une écoute ambiante
  • Menu vocal avec sélection de plusieurs langues
  • Fonction push-to-listen
  • Batterie rechargeable, Li-Ion
  • Transmission à commande vocale (VOX)
Le casque Peltor™ WS™ LiteCom Pro III offre une communication sans fil dans des environnements bruyants. Convient aux travaux dans les applications industrielles et de construction, où une communication mains libres et une protection auditive sont nécessaires. Les fonctionnalités supplémentaires incluent l'indication du canal occupé, une prise de connexion externe, la fonction d'arrêt automatique et l'indication de l'état de la batterie.
Certifications: Conforme aux dispositions de la directive EPI 89/686/CEE et de la directive RED 2014/53/UE.