Agitateur orbital avec plaque chauffante, SM 30 AT
Catalog # 444-9132
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Orbit:26 mm
- Mouvement d'agitation:Orbital
- Désignation:Agitateur orbital avec plaque chauffante, SM 30 AT control
- Modèle:SM 30 AT control
- Charge max.:25 kg
- l×p (plate-forme):560×400 mm
- Puissance:400 W
- Vitesse:15 - 300 min⁻¹
- Poids:40 kg
- L×P×H:680×610×160 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Agitateur orbital de paillasse avec plaque chauffante adapté au mélange de milieux difficiles. Cet agitateur représente la solution idéale lorsqu'il est impossible d'utiliser une chambre d'incubation en raison de l'utilisation de solvants (qui pourraient détruire des pièces électriques et d'autres éléments du couvercle de l'incubateur). L'unité est dotée d'un affichage numérique des valeurs programmées et réelles ainsi que d'une commande programmable.
- Fonctionnement continu ou programmable
- Vitesse réglable en continu, unités utilisables entre 5 et 50 °C (humidité relative 85%)
- Température maximale de 120 °C avec une précision de ±1 °C
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP21.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Delivery: Fourni avec une plaque chauffante, mais sans système de portoirs. Accessoires à commander séparément. Unités avec plage de température maximum supérieure également disponibles. Plus d'informations sur demande.