Lunettes de sécurité intégrées au casque
Catalog # MMMAV9C
Supplier: 3M
Specifications
- Désignation:Lunettes de sécurité intégrées au casque V9C
- Cdt:1
Specifications
About this item
Les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité, V9C, sont des lunettes de sécurité à verres transparents conçues pour être fixées aux casques de sécurité 3M pour une protection contre les particules et les UV.
- Provides eye protection from particles and UV
- Easily attaches to 3M hard hats
- Durable anti-scratch and anti-fog lens coating helps minimise physical damage and fogging
- Easy to adjust for a good fit
- Faceshield marking 2C-1,2 3M 1 F
Les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité, V9C, présentent une conception unique qui leur permet de glisser facilement entre la coque du casque de sécurité et le bandeau, s'adaptant étroitement aux joues du porteur pour assurer la protection.
Certifications: EN 166:2001