Acétone ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® HPLC pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
N° de catalogue 2435-25
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (GC, corrected for water):≥ 99.8 %
- Water (KF):≤ 0.2 %
- Titrable Acid (meq/g):≤ 0.0005
- Titrable Base (meq/g):≤ 0.0006
- Residue after Evaporation:≤ 0.0005 %
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm:≤ 0.8
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm:≤ 0.07
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm:≤ 0.01
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 355 nm:≤ 0.004
- UV Cut-off:≤ 327 nm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:58.08 g/mol
Index Merck:13,00067
Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–95,4 °C
Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-662-2
UN:1090
ADR:3,II
REACH:01-2119471330-49
:GHS02
:GHS07
Numéro CAS:67-64-1
Formule:CH₃COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008765