Masques de protection respiratoire filtrants à usage unique, FFP2, OP-Air Pro®
Catalog # HOPEM52210-WH50
Supplier: Medicom
Specifications
- Seq:04
- Taille:Small (225x90 mm)
- Cdt:50
- Avec valve:-
- Classe:FFP2
Specifications
About this item
Conçus pour apporter une protection contre les maladies infectieuses à haut risque, ces demi-masques filtrants apportent une protection de classe FFP2 NR D contre les particules solides ou les aérosols aqueux.
- EPI de catégorie III et Dispositif Médical de classe 1
- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) supérieure à 98%
- À usage unique, non stériles
- Soudage par ultrason
- Élastiques auriculaires en synthétique
- Exempts de latex
Ces masques à plis sont dotés d'une couche interne/externe en polypropylène filé-lié, avec un filtre en polypropylène soufflé-fondu. Une barette nasale en polypropylène et fer garantit un ajustage en toute sécurité. Les masques procurent 8 heures de protection efficace contre les particules et la poussière; ils peuvent également être employés comme protection contre des particules solides ou aérosols aqueux non toxiques.
Coloris: blanc.
Certifications: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. EN 14683:2014 Type IIR.