Cesium standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
N° de catalogue HONCE3008-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Cesium standard for IC
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).