ContactUsLinkComponent
Acetate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Acetate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
N° de catalogue HONCE3000-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Acetate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
N° de catalogue HONCE3000-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Acetate standard for IC
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).