Multi-element standard solution 4 for ICP
Multielement Standard Solution 4, 10% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2233-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Multi-element standard solution 4 for ICP
N° de catalogue HONCE2233-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of B, Fe, Se, Tl, Zn, 40 mg/L each of Al, As, Ba, Pb, V, 20 mg/L each of Cr, Cu, Ni, 10 mg/L each of Be, Cd, Co, Mn in HNO₃ 10%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:10% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Multielement Standard Solution 4