Multi-element standard solution 3 for ICP
Multielement Standard Solution 3, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2231-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Multi-element standard solution 3 for ICP
N° de catalogue HONCE2231-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2000 mg/L Ca, 1000 mg/L Na, 400 mg/L Mg, 200 mg/L K in HNO₃ 5%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Multielement Standard Solution 3