Multi-element standard solution 1 for ICP
Multielement Standard Solution 1, 10% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2230-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Multi-element standard solution 1 for ICP
N° de catalogue HONCE2230-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Bi, K, Pb, 50 mg/L each of Al, B, Cr, Li, Mo, Na, Ni, Tl, 10 mg/L each of Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Sr, Zn in HNO₃ 10%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:10% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Multielement Standard Solution 1