ContactUsLinkComponent
NexION KED mode detection limit solution
NexION KED mode detection limit solution
N° de catalogue HONCE2198-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
NexION KED mode detection limit solution
N° de catalogue HONCE2198-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    1% HCl
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    NexION KED Mode Detection Limit Solution
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
Blank Solution in HCl 1%