NexION AFT multi-element solution
NexION AFT Multi-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2197-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
NexION AFT multi-element solution
N° de catalogue HONCE2197-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn in HNO₃ 2%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:NexION AFT Multi-Element Solution