NexION dual detector solution
NexION dual detector solution
NexION Dual Detector Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2195-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
NexION dual detector solution
N° de catalogue HONCE2195-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
NexION dual detector solution
NexION Dual Detector Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
314,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
200 g/L each of Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn in HNO₃ 2%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    NexION Dual Detector Solution