NexION standard/DRC mode detection limit solution
NexION standard/DRC mode detection limit solution
NexION Standard/DRC Mode Detection Limit Solution, 0,5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2192-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
NexION standard/DRC mode detection limit solution
N° de catalogue HONCE2192-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
NexION standard/DRC mode detection limit solution
NexION Standard/DRC Mode Detection Limit Solution, 0,5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
154,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
Blank Solution in HNO₃ 0.5%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    0,5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    NexION Standard/DRC Mode Detection Limit Solution