NexION KED setup solution
NexION KED setup solution
NexION KED Setup Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2189-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
NexION KED setup solution
N° de catalogue HONCE2189-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
NexION KED setup solution
NexION KED Setup Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
154,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Co; 1 g/L Ce in HCl 1%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    1% HCl
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    NexION KED Setup Solution