Multi-element solution 4 for AA and ICP-OES
Multi-element solution 4 for AA and ICP-OES
Multi-Element Solution 4, 10% HCl/1% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2174-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Multi-element solution 4 for AA and ICP-OES
N° de catalogue HONCE2174-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Multi-element solution 4 for AA and ICP-OES
Multi-Element Solution 4, 10% HCl/1% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
222,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te in HCl 10%, HNO₃ 1%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    10% HCl/1% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Multi-Element Solution 4
Spécifications