USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 Elemental Impurities Solution 2, 15% HCl, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2163-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
USP 232 elemental impurities solution 2
N° de catalogue HONCE2163-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 Elemental Impurities Solution 2, 15% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
521,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/kg each of Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru in HCl 15%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    15% HCl
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    USP 232 Elemental Impurities Solution 2