USP elemental impurities solution 1
USP Elemental Impurities Solution 1, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2162-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
USP elemental impurities solution 1
N° de catalogue HONCE2162-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2500 mg/kg each of Cu, Mn, 250 mg/kg each of Cr, Mo, Ni, V, 15 mg/kg each of As, Hg, 10 mg/kg Pb, 5 mg/kg Cd in HNO₃ 5%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:USP Elemental Impurities Solution 1