Interference A for ICP
Interference A for ICP
Interference A, 5% HNO₃/tr HF, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2155-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Interference A for ICP
N° de catalogue HONCE2155-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Interference A for ICP
Interference A, 5% HNO₃/tr HF, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
548,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
21215 mg/L Cl-, 3000 mg/L Ca, 2500 mg/L each of Fe, Na, 2000 mg/L C, 1000 mg/L each of Al, K, Mg, P, S, 20 mg/L each of Mo, Ti in Nitric Acid 5% in HNO₃ 5%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃/tr HF
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Interference A
Spécifications