Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-Element Solution for ICP, (5 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2133-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Multi-element solution for ICP, (5 components)
N° de catalogue HONCE2133-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Mo, Sb, Sn, W, Zr in HNO₃ 5%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Multi-Element Solution for ICP, (5 components)