VIS wavecal solution for ICP
VIS Wavecal Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2122-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
VIS wavecal solution for ICP
N° de catalogue HONCE2122-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
50 mg/L K, 10 mg/L each of La, Li, Mn, Na, Sr, 1 mg/L each of Ba, Ca in HNO₃ 2%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:VIS Wavecal Solution