Quality control standard 7A elements for ICP
Quality control standard 7A elements for ICP
Quality Control Standard 7A Elements, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2102-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Quality control standard 7A elements for ICP
N° de catalogue HONCE2102-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Quality control standard 7A elements for ICP
Quality Control Standard 7A Elements, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
221,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L K, 500 mg/L Si, 100 mg/L each of Al, B, Ba, Na, 50 mg/L Ag in HNO₃ 5%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Quality Control Standard 7A Elements