ContactUsLinkComponent
Combined Seven Anion Standard II for IC
Combined Seven Anion Standard II for IC
N° de catalogue HONCE2030-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Combined Seven Anion Standard II for IC
N° de catalogue HONCE2030-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Combined Seven Anion Standard II
Spécifications
À propos de cet article
Certified Reference Material (CRM).
200 mg/L PO43-, 100 mg/L each of Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO42-, 20 mg/L F- in H₂O