Interference check solution B for ICP-MS systems
Interference Check Solution B, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2005-100ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Interference check solution B for ICP-MS systems
N° de catalogue HONCE2005-100ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Interference check solution B for ICP-MS systems
Interference Check Solution B, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
266,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 10 mg/L each of As, Cd, Se, Zn, 5 mg/L Ag in HNO₃ 5%
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Interference Check Solution B
Spécifications